Läs mer
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugrör: 0,6 ml
Produktkod. 11916955 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Gult
Naturlig
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11916955 Naturlig Paket med 500
12340403 Gult Paket med 100
15807081 Gult Paket med 500
17858983 Orange Paket med 500
12390393 Orange Paket med 1000
17828983 Bärnsten Paket med 500
12340393 Bärnsten Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11916955
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Platta snäpplock ger en säker, vätsketät, pålitlig tätning även vid långvarig kokning
Kapacitet: 0,6 ml
  • Högklar polypropen
  • Graderad i 0,1 ml markeringar
  • Tål styrkor upp till 30 000x g
  • Lättöppnade lock med nålinsättningspunkt och texturerat markeringsområde
  • Märkningsområde på rörets utsida
  • Högpolerad insida för maximal provåtervinning
  • Temperaturområde -80° till +121 °C
  • Passar alla vanliga rotorer
  • Ickepyrogena
  • Autoklaverbar vid 121 °C/15 psi i 15 minuter
Beställningsinfo
Finns i åtta färger eller i olika färgförpackningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap med platt topp
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml (max. 0,6 ml)
Färg Naturlig
Material Polypropen
Inkluderar Nålinsättningspunkt
Etiketttyp Märkningsområde
Graderad Ja
Förslutningstyp Flat Snap Cap
Max. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 7.5 mm
Längd (metrisk) 30.5 mm