Läs mer
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugrör: 0,6 ml
Produktkod. 12390393 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Gult
Naturlig
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 12390393
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Platta snäpplock ger en säker, vätsketät, pålitlig tätning även vid långvarig kokning
Kapacitet: 0,6 ml
  • Högklar polypropen
  • Graderad i 0,1 ml markeringar
  • Tål styrkor upp till 30 000x g
  • Lättöppnade lock med nålinsättningspunkt och texturerat markeringsområde
  • Märkningsområde på rörets utsida
  • Högpolerad insida för maximal provåtervinning
  • Temperaturområde -80° till +121 °C
  • Passar alla vanliga rotorer
  • Ickepyrogena
  • Autoklaverbar vid 121 °C/15 psi i 15 minuter
Beställningsinfo
Finns i åtta färger eller i olika färgförpackningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap med platt topp
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml (max. 0,6 ml)
Färg Orange
Material Polypropen
Inkluderar Nålinsättningspunkt
Etiketttyp Märkningsområde
Graderad Ja
Förslutningstyp Flat Snap Cap
Max. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 7.5 mm
Längd (metrisk) 30.5 mm