Läs mer
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugrör: 0,6 ml
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15807081 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Gult
Naturlig
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 15807081
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platta snäpplock ger en säker, vätsketät, pålitlig tätning även vid långvarig kokning
Kapacitet: 0,6 ml
  • Högklar polypropen
  • Graderad i 0,1 ml markeringar
  • Tål styrkor upp till 30 000x g
  • Lättöppnade lock med nålinsättningspunkt och texturerat markeringsområde
  • Märkningsområde på rörets utsida
  • Högpolerad insida för maximal provåtervinning
  • Temperaturområde -80° till +121 °C
  • Passar alla vanliga rotorer
  • Ickepyrogena
  • Autoklaverbar vid 121 °C/15 psi i 15 minuter
Beställningsinfo
Finns i åtta färger eller i olika färgförpackningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap med platt topp
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml (max. 0,6 ml)
Färg Gult
Material Polypropen
Inkluderar Nålinsättningspunkt
Etiketttyp Märkningsområde
Graderad Ja
Förslutningstyp Flat Snap Cap
Max. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 7.5 mm
Längd (metrisk) 30.5 mm