Läs mer
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugrör: 1,5 ml
Produktkod. 12330343 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Gult
Lavendel
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12330343 Rött Paket med 500
15537741 Naturlig Paket med 500
12370343 Gult Paket med 500
12300343 Orange Paket med 500
12350343 Lavendel Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12330343
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i åtta färger eller i olika färgförpackningar.
Platta snäpplock ger en säker, vätsketät, pålitlig tätning även vid långvarig kokning
Kapacitet: 1,5 ml
  • Högklar polypropen
  • Graderad i 0,1 och 0,25 ml markeringar
  • Tål styrkor upp till 30 000x g
  • Lättöppnade lock med nålinsättningspunkt och texturerat markeringsområde
  • Märkningsområde på rörets utsida
  • Högpolerad insida för maximal provåtervinning
  • Temperaturområde -80° till +121 °C
  • Passar alla vanliga rotorer
  • Ickepyrogena
  • Autoklaverbar vid 121 °C/15 psi i 15 minuter
Beställningsinfo
Finns i åtta färger eller i olika färgförpackningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap med platt topp
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Rött
Material Polypropen
Inkluderar Nålinsättningspunkt
Etiketttyp Märkningsområde
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Flat Snap Cap
Max. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 10.8 mm
Längd (metrisk) 40.6 mm