Läs mer
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugrör: 1,5 ml
Produktkod. 15537741 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Gult
Lavendel
Natural
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15537741
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Finns i åtta färger eller i olika färgförpackningar.
Platta snäpplock ger en säker, vätsketät, pålitlig tätning även vid långvarig kokning
Capacity: 1.5mL
  • High-clarity polypropylene
  • Graduated in 0.1 and 0.25mL markings
  • Withstand forces up to 30,000 × g
  • Easy-open caps with needle insertion spot and textured marking area
  • Labeling area on tube exterior
  • Highly polished interior for maximum sample recovery
  • Temperature range of -80° to +121°C
  • Fit all standard rotors
  • Nonpyrogenic
  • Autoclavable at 121°C/15psi for 15 minutes
Beställningsinfo
Available in eight colors or in assorted-color packs.
Specifikationer
Keps stil Snap Cap with Flat Top
Certifikat och efterlevnad RNase, DNase-free
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Natural
Material Polypropylene
Inkluderar Needle insertion spot
Etiketttyp Labeling Area
Sterilitet Non-sterile
Graderad Yes
Förslutningstyp Flat Snap Cap
Max. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 10.8 mm
Längd (metrisk) 40.6 mm