Läs mer
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugrör: 1,5 ml
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4908606 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Gult
Lavendel
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12330343
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i åtta färger eller i olika färgförpackningar.
Platta snäpplock ger en säker, vätsketät, pålitlig tätning även vid långvarig kokning
Kapacitet: 1,5 ml
  • Högklar polypropen
  • Graderad i 0,1 och 0,25 ml markeringar
  • Tål styrkor upp till 30 000x g
  • Lättöppnade lock med nålinsättningspunkt och texturerat markeringsområde
  • Märkningsområde på rörets utsida
  • Högpolerad insida för maximal provåtervinning
  • Temperaturområde -80° till +121 °C
  • Passar alla vanliga rotorer
  • Ickepyrogena
  • Autoklaverbar vid 121 °C/15 psi i 15 minuter
Beställningsinfo
Finns i åtta färger eller i olika färgförpackningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap med platt topp
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Rött
Material Polypropen
Inkluderar Nålinsättningspunkt
Etiketttyp Märkningsområde
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Flat Snap Cap
Max. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 10.8 mm
Längd (metrisk) 40.6 mm