Läs mer
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugrör: 2,0 ml
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12300323 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
12300323 Blått Paket med 500
12320333 Gult Paket med 500
11393613 Naturlig Paket med 500
12390323 Rött Paket med 500
12360323 Orange Paket med 500
12320323 Klart Paket med 500
12380313 Bärnsten Paket med 500
12330323 Diverse Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12300323
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platta snäpplock ger en säker, vätsketät, pålitlig tätning även vid långvarig kokning
Kapacitet 2,0 ml
  • Högklar polypropen
  • Graderad i steg om 0,25 ml
  • Tål styrkor upp till 30 000x g
  • Lättöppnade lock med nålinsättningspunkt och texturerat markeringsområde
  • Märkningsområde på rörets utsida
  • Högpolerad insida för maximal provåtervinning
  • Temperaturområde -80° till +121 °C
  • Passar alla vanliga rotorer
  • Ickepyrogena
  • Autoklaverbar vid 121 °C/15 psi i 15 minuter
Beställningsinfo
Finns i åtta färger eller i olika färgförpackningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap med platt topp
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Färg Blått
Material Polypropen
Inkluderar Nålinsättningspunkt
Etiketttyp Märkningsområde
Graderad Ja
Förslutningstyp Flat Snap Cap
Max. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 11 mm
Längd (metrisk) 40.6 mm