Läs mer
Fisherbrand™ Premium mikrocentrifugrör: 2,0 ml
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12330323 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12330323
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platta snäpplock ger en säker, vätsketät, pålitlig tätning även vid långvarig kokning
Kapacitet 2,0 ml
  • Högklar polypropen
  • Graderad i steg om 0,25 ml
  • Tål styrkor upp till 30 000x g
  • Lättöppnade lock med nålinsättningspunkt och texturerat markeringsområde
  • Märkningsområde på rörets utsida
  • Högpolerad insida för maximal provåtervinning
  • Temperaturområde -80° till +121 °C
  • Passar alla vanliga rotorer
  • Ickepyrogena
  • Autoklaverbar vid 121 °C/15 psi i 15 minuter
Beställningsinfo
Finns i åtta färger eller i olika färgförpackningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap med platt topp
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Färg Diverse
Material Polypropen
Inkluderar Nålinsättningspunkt
Etiketttyp Märkningsområde
Graderad Ja
Förslutningstyp Flat Snap Cap
Max. RCF 30,000 x g
Diameter (metrisk) 11 mm
Längd (metrisk) 40.6 mm