Beskrivning
Idealisk för gelelektrofores
- Enkel åtkomst till botten av smala kärl och gelbrunnar
- Universal passform
- Graderade betyg för snabba volymkontroller
- Certifierad DNase-, RNase- och human DNA-free
- Runda 0,57 mm OD-spetsar rekommenderas för att ladda geler≥ 0,6 mm tjock —perfekt för SDS Page och 2-D geler
- Platta spetsar rekommenderas för geler upp till 0,4 mm tjocka
- Använd platta 0,37 mm OD-spetsar för 0,4 mm tjocka PAGE-sekvenseringsgeler; platta 0,17 mm spetsar för 0,2 mm DNA-sekvenseringsgeler
MultiFlex Tips
- 0,5 till 200 μL volym
- Passa pipetrar av forskningskvalitet
- 83 mm lång
- 5 μL examen
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,5 till 200μ L |
| Längd (engelska) | 3,26 tum. |
| Längd (metrisk) | 8.3cm |
| Tjocklek | ≥0,6 mm |
| För användning med (applikation) | Gelelektrofores |
| Formatera | Säckad |
| Tipsstil | Gelladdning |
| Förpackning | 1000:-/påse |
| Graderad | Ja |
| Form | Rund |
| Visa mer |