Läs mer
Fisherbrand™ Premium Plus MultiFlex Gel-laddningstips
Produktkod. p-3074942 Handla allt Fisherbrand Produkter
Förpackning:
1000:-/påse
Form:
Rund
Produktkod. 10028064
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för gelelektrofores
  • Enkel åtkomst till botten av smala kärl och gelbrunnar
  • Universal passform
  • Graderade betyg för snabba volymkontroller
  • Certifierad DNase-, RNase- och human DNA-free
Matcha OD till geltjocklek
  • Runda 0,57 mm OD-spetsar rekommenderas för att ladda geler≥ 0,6 mm tjock —perfekt för SDS Page och 2-D geler
  • Platta spetsar rekommenderas för geler upp till 0,4 mm tjocka
  • Använd platta 0,37 mm OD-spetsar för 0,4 mm tjocka PAGE-sekvenseringsgeler; platta 0,17 mm spetsar för 0,2 mm DNA-sekvenseringsgeler
MultiFlex Tips
  • 0,5 till 200 μL volym
  • Passa pipetrar av forskningskvalitet
  • 83 mm lång
  • 5 μL examen
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,5 till 200μ L
Längd (engelska) 3,26 tum.
Längd (metrisk) 8.3cm
Tjocklek ≥0,6 mm
För användning med (applikation) Gelelektrofores
Formatera Säckad
Tipsstil Gelladdning
Förpackning 1000:-/påse
Graderad Ja
Form Rund
Examen 5 μL