Läs mer
Fisherbrand™ Clean-Wipes™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Produkttyp:
Förfuktade DI Wipes
Förfuktade IPA-servetter
Torrtork
Mättnadslösning:
100 % rent avjoniserat vatten
70% IPA/30% DI-vatten
Torka
Conditionnement:
Paket med 100
Description
Fisherbrand™ Clean-Wipes™ är idealiska för rengöring eller avtorkning av optiska delar, glas, elektroder, kyvetter och mikroskop.
- En blandning av cellulosa och polyester är mjuk och luddfri; kommer inte att repa ytor eller falla isär som pappersservetter
- Återförslutningsbar behållare dispenserar enkla våtservetter, eliminerar kontaminering från damm och smuts
- Förfuktad med 100 % rent avjoniserat vatten
Informations sur la commande
Förpackade 100 våtservetter per polyetenbehållare
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Förfuktade DI Wipes |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 22.8 cm |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Bredd (metrisk) | 15.2 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Mått (L x B) | 9 x 6 tum. (22,8 x 15,2 cm) |
| För användning med (applikation) | För rengöring eller avtorkning av optiska delar, glas, elektroder, kyvetter och mikroskop. |
| För användning med (utrustning) | För rengöring eller avtorkning av optiska delar, glas, elektroder, kyvetter och mikroskop |
| Mättnadslösning | 100 % rent avjoniserat vatten |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu