Läs mer
Fisherbrand™ Clean-Wipes™
Produktkod. 11754346 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Förfuktade DI Wipes
Förfuktade IPA-servetter
Torrtork
Mättnadslösning:
100 % rent avjoniserat vatten
70% IPA/30% DI-vatten
Torka
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Mättnadslösning Förpackningsstorlek
11754346 Förfuktade IPA-servetter 70% IPA/30% DI-vatten Paket med 100
11744346 Torrtork Torka Paket med 100
11734346 Förfuktade DI Wipes 100 % rent avjoniserat vatten Paket med 100
12972780 Förfuktade DI Wipes 100 % rent avjoniserat vatten Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11754346
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
En blandning av cellulosa och polyester är mjuk och luddfri; kommer inte att repa ytor eller falla isär som pappersservetter.
Fisherbrand™ Clean-Wipes™ är idealiska för rengöring eller avtorkning av optiska delar, glas, elektroder, kyvetter och mikroskop.
  • En blandning av cellulosa och polyester är mjuk och luddfri; kommer inte att repa ytor eller falla isär som pappersservetter
  • Återförslutningsbar behållare dispenserar enkla våtservetter, eliminerar kontaminering från damm och smuts
  • Förfuktad med en blandning av ren reagenskvalitet 70 % isopropylalkohol och 30 % avjoniserat vatten
Beställningsinfo
Förpackade 100 våtservetter per polyetenbehållare
Specifikationer
Produkttyp Förfuktade IPA-servetter
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.8 cm
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 15.2 cm
Material Polyestercellulosa
Mått (L x B) 9 x 6 tum. (22,8 x 15,2 cm)
För användning med (applikation) För rengöring eller avtorkning av optiska delar, glas, elektroder, kyvetter och mikroskop.
För användning med (utrustning) För rengöring eller avtorkning av optiska delar, glas, elektroder, kyvetter och mikroskop
Mättnadslösning 70% IPA/30% DI-vatten
Sterilitet Icke-steril
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Premoistened Clean-Wipes
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.