Description
Fisherbrand™ Clean-Wipes™ är idealiska för rengöring eller avtorkning av optiska delar, glas, elektroder, kyvetter och mikroskop.
- En blandning av cellulosa och polyester är mjuk och luddfri; kommer inte att repa ytor eller falla isär som pappersservetter
- Återförslutningsbar behållare dispenserar enkla våtservetter, eliminerar kontaminering från damm och smuts
- Förfuktad med 100 % rent avjoniserat vatten
Order Info
Förpackade 100 våtservetter per polyetenbehållare
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Förfuktade DI Wipes |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 22.8 cm |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Bredd (metrisk) | 15.2 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Mått (L x B) | 9 x 6 tum. (22,8 x 15,2 cm) |
| För användning med (applikation) | För rengöring eller avtorkning av optiska delar, glas, elektroder, kyvetter och mikroskop. |
| För användning med (utrustning) | För rengöring eller avtorkning av optiska delar, glas, elektroder, kyvetter och mikroskop |
| Mättnadslösning | 100 % rent avjoniserat vatten |
| Show More |