Läs mer
Fisherbrand™ Clean-Wipes™
Produktkod. p-210687 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Förfuktade DI Wipes
Förfuktade IPA-servetter
Torrtork
Mättnadslösning:
100 % rent avjoniserat vatten
70% IPA/30% DI-vatten
Torka
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Mättnadslösning Förpackningsstorlek
11744346 Torrtork Torka Paket med 100
11734346 Förfuktade DI Wipes 100 % rent avjoniserat vatten Paket med 100
12972780 Förfuktade DI Wipes 100 % rent avjoniserat vatten Paket med 100
11754346 Förfuktade IPA-servetter 70% IPA/30% DI-vatten Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11744346
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
En blandning av cellulosa och polyester är mjuk och luddfri; kommer inte att repa ytor eller falla isär som pappersservetter.
Fisherbrand™ Clean-Wipes™ är idealiska för rengöring eller avtorkning av optiska delar, glas, elektroder, kyvetter och mikroskop.
  • En blandning av cellulosa och polyester är mjuk och luddfri; kommer inte att repa ytor eller falla isär som pappersservetter
  • Återförslutningsbar behållare dispenserar enkla våtservetter, eliminerar kontaminering från damm och smuts
Beställningsinfo
Förpackade 100 våtservetter per polyetenbehållare
Specifikationer
Produkttyp Torrtork
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.8 cm
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 15.2 cm
Material Polyestercellulosa
Mått (L x B) 9 x 6 tum. (22,8 x 15,2 cm)
För användning med (applikation) För rengöring eller avtorkning av optiska delar, glas, elektroder, kyvetter och mikroskop.
För användning med (utrustning) För rengöring eller avtorkning av optiska delar, glas, elektroder, kyvetter och mikroskop
Mättnadslösning Torka