Läs mer
Fisherbrand™ Tryck- och vakuumgummislang
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (engelska) Inre:
0,19 tum
Diameter (engelska) Yttre:
9/16 tum.
Total längd (engelska):
12 ft.
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0,19 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.8 mm |
| Material | Gummi |
| Diameter (engelska) Yttre | 9/16 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14.3 mm |
| Total längd (engelska) | 12 ft. |
| Total längd (metrisk) | 3.7 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,187 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 4.8 mm |
| För användning med (applikation) | Tryck- och vakuumarbete |
| Visa mer |