Läs mer
Fisherbrand™ Printed Disposable Culture Tubes
Produktkod. 16012282 Handla allt Fisherbrand Produkter
Förpackning:
Bricka med 25; 500/Cs.
Förslutningstyp:
Snäpplock
Produktkod. 16012282
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ideal for tissue culture procedures
Round-bottom tubes for tissue culture procedures
  • Gamma-irradiated and tested for sterility
  • Printed graduations
  • White writing area
  • Round-bottom tubes made of polypropylene
  • Blue snap cap made of polyethylene
  • Snap caps can be positioned for aerobic or anaerobic applications
  • 14mL volume
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polypropylene
För användning med Ideal for tissue culture procedures
Inkluderar Snap cap
Förpackning Bricka med 25; 500/Cs.
Sterilitet Sterile
Graderad Yes
Diameter (metrisk) 17 mm
Förslutningstyp Snäpplock
Produkttyp Culture Tube