Läs mer
Fisherbrand™ Printed Disposable Culture Tubes
Handla allt Fisherbrand Produkter
Förpackning:
Bricka med 25; 500/Cs.
Förslutningstyp:
Snäpplock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 14 mL |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Polypropylene |
| För användning med | Ideal for tissue culture procedures |
| Inkluderar | Snap cap |
| Förpackning | Bricka med 25; 500/Cs. |
| Sterilitet | Sterile |
| Graderad | Yes |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Förslutningstyp | Snäpplock |
| Visa mer |