Läs mer
Hellma Suprasil™ Quartz Fluorescence Precision Cell Cuvettes
Produktkod. 10568301
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10568301 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 10568301 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 1011040
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hålla prover för spektroskopiska experiment och optisk analys. Suprasil™ Quartz Fluorescence Precision Cell Cuvettes levereras med en PTFE-propp.
  • Mycket kemiskt resistent
  • Behåller formen även vid höga temperaturer upp till cirka 1000 °C
  • 80 % överföring från 200 till 2500nm
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Material Kvarts
Inkluderar Med PTFE-kåpa
Kvantitet 1 st.
Höjd (metrisk) 45 mm