Läs mer
Hellma™ Standardcellkyvetter av kvarts, kisel och glas
Produktkod. 10258560
Change view
Banans längd:
1 mm
10 mm
Material:
Kiseldioxid
Quartz Suprasil 300
Kvantitet:
2/förp.
Ea.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Banans längd Material Kvantitet unitSize
10258560 1 mm Quartz Suprasil 300 Ea. -
10340721 10 mm Quartz Suprasil 300 Ea. Varje
12711675 10 mm Kiseldioxid 2/förp. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10258560 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 100146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 SEK
    2025.28 SEK / Paket med 1
    Save 149.72 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Designad för att hålla prover för spektroskopiska experiment och optisk analys. Hellma™ Quartz, Silica och Glass Standard Cell Cuvettes ger optiskt utmärkt transparens.
  • Kvarts - hög UV-transmission och låg termisk expansion
  • Glas - används i det synliga området av spektrumet
  • Låga värden på brytningsindex och dispersion
  • God motståndskraft mot kemikalier
Specifikationer
Material Quartz Suprasil 300
Inkluderar Glaskåpa
Kvantitet Ea.
Banans längd 1 mm