Läs mer
Hellma™ Standardcellkyvetter av kvarts, kisel och glas
Produktkod. 10340721
Change view
Banans längd:
1 mm
10 mm
Material:
Kiseldioxid
Quartz Suprasil 300
Kvantitet:
2/förp.
Ea.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Banans längd Material Kvantitet Förpackningsstorlek
10340721 10 mm Quartz Suprasil 300 Ea. Varje
10258560 1 mm Quartz Suprasil 300 Ea. -
12711675 10 mm Kiseldioxid 2/förp. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10340721 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 1001046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2689.18 SEK
    1856.14 SEK / Paket med 1
    Save 833.04 SEK
    30% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Designad för att hålla prover för spektroskopiska experiment och optisk analys. Hellma™ Quartz, Silica och Glass Standard Cell Cuvettes ger optiskt utmärkt transparens.
  • Beprövad och testad under decennier, använd i otaliga applikationer
  • Största noggrannhet när det gäller optisk väglängd och parallellitet
  • Mycket hög temperatur- och kemikaliebeständighet tack vare termisk bindning av enskilda komponenter
  • Unik ytplanhet på de optiska fönstren på 0,001 mm
  • Funktionsoptimerad design med fasade kanter och hörn skyddar mot risken för skador orsakade av klyvning och hjälper användarna i deras dagliga arbete
Specifikationer
Typ Macro Cell 100-QX
Beskrivning 2 fönster
Kapacitet (metrisk) 3500μ L
Material Quartz Suprasil 300
Bredd (metrisk) Interiör 9.5mm
Inkluderar PTFE lock
Kvantitet Ea.
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 till 3500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm