Läs mer
Hellma™ Standardcellkyvetter av kvarts, kisel och glas
Banans längd:
1 mm
10 mm
Material:
Glas, kvarts, kiseldioxid
Kiseldioxid
Kvarts Suprasil
Kvantitet:
2/förp.
Enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
- Quartz - high UV transmission and low thermal expansion
- Glass - used in the visible range of the spectrum
- Low values of refractive index and dispertion
- Good resistance to chemicals
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Kiseldioxid |
| Kvantitet | 2/förp. |
| Banans längd | 10 mm |