Läs mer
Hellma™ Standardcellkyvetter av kvarts, kisel och glas
Produktkod. p-81829
Banans längd:
1 mm
10 mm
Material:
Glas, kvarts, kiseldioxid
Kiseldioxid
Kvarts Suprasil
Kvantitet:
2/förp.
Enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10258560
Brand: Hellma™ 100146
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Designad för att hålla prover för spektroskopiska experiment och optisk analys. Hellma™ Quartz, Silica och Glass Standard Cell Cuvettes ger optiskt utmärkt transparens.
  • Kvarts - hög UV-transmission och låg termisk expansion
  • Glas - används i det synliga området av spektrumet
  • Låga värden på brytningsindex och dispersion
  • God motståndskraft mot kemikalier
Specifikationer
Material Glas, kvarts, kiseldioxid
Inkluderar Glaskåpa
Kvantitet Enhet
Banans längd 1 mm