Läs mer
Fisherbrand™ Polypropen, Spigot
Produktkod. 13448039 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
13448039 Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 13448039
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med:Fisherbrand HDPE och polypropen rektangulära Carboys
Värde som ditt labb kan lita på
Tappar för användning med Fisherbrand HDPE och polypropen rektangulära vagnar
  • Tapparna inkluderar en slanghullingsinsats för att rymma -+ till 5/16-tum. ID-slang
  • Tapppip utan adapter passar 5/8-tum. ID-slang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Fisherbrand HDPE och polypropen rektangulära Carboys
Material Polypropen
nr per ärende 1 st.
Produkttyp Tapp