Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara kraftiga bägare i lågform av glas
Produktkod. 16585830 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
16585830 1000 mL -
16505840 250 mL -
16515840 400 mL -
16535840 600 mL Paket med 6
16595830 2000 mL -
16525840 4000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Rekommenderas inte för användning på kokplattor där betydande termiska gradienter finns på grund av brist på omrörning av innehållet eller avsaknad av temperaturkontroll.
Produktkod. 16585830
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas inte för användning på kokplattor där betydande termiska gradienter finns på grund av brist på omrörning av innehållet eller avsaknad av temperaturkontroll.
Pip designad för optimal prestanda
Fisherbrand™ Återanvändbara kraftiga glasbägare med låg form har en robust konstruktion som är idealisk för mekaniska stötar och andra svåra applikationer. Pipen är designad för optimal prestanda.
  • Tjocka enhetliga väggar
  • Jämnt bearbetad toppkant med extra godstjocklek
  • Slitstark matt finish märkningsområde
  • Vit graderad skala
  • Pip designad för optimal prestanda
Uppfyllande
Designad från ASTM™ Specifikation E 960, krav typ II
Specifikationer
Noggrannhet ±5 %
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Diameter (engelska) Yttre 4,21 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 10.7 cm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Erbjuder överlägsen mekanisk styrka och hållbarhet, ger förbättrad säkerhet vid användning under extrema förhållanden som mekaniserad tvätt och grov hantering
Graduation Range 100 till 1000 ml
Höjd (engelska) 5,98 tum
Höjd (metrisk) 15.2 cm
Inkluderar Pip
Ökar 50 mL
Etiketttyp Matt finish märkning
Kvantitet 6 Pk.
Typ Bägare
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E960, ASTM E438, USP Typ I
skala Dubbel skala