Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara kraftiga bägare i lågform av glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Fisherbrand™ Återanvändbara kraftiga glasbägare med låg form har en robust konstruktion som är idealisk för mekaniska stötar och andra svåra applikationer. Pipen är designad för optimal prestanda.
- Tjocka enhetliga väggar
- Jämnt bearbetad toppkant med extra godstjocklek
- Slitstark matt finish märkningsområde
- Vit graderad skala
- Pip designad för optimal prestanda
Uppfyllande
Designad från ASTM™ Specifikation E 960, krav typ II
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±5 % |
| Kapacitet (engelska) | 67,62 uns |
| Beskrivning | Bägare |
| Diameter (engelska) Yttre | 5,11 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Erbjuder överlägsen mekanisk styrka och hållbarhet, ger förbättrad säkerhet vid användning under extrema förhållanden som mekaniserad tvätt och grov hantering |
| Graduation Range | 200 till 1 800 ml |
| Höjd (engelska) | 7,48 tum. |
| Visa mer |