Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor med smal mun i glas
Produktkod. 11930717 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11930717
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lång, avsmalnande ytterkontur minimerar flisning
Fisherbrand™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor med smal mun är användbara för att mäta och blanda lösningar där en hög grad av noggrannhet inte är nödvändig. Lång, avsmalnande ytterkontur minimerar flisning.
  • Förstärkt topp bearbetad med en rundad finish
  • Tjockväggig kropp
  • Vit keramisk emaljmarkeringsfläck
Uppfyllande
Designad med ASTM™ Specifikation E1404 Typ 1, Klass 1 krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Gummi
Beskrivning Toppstil: Kraftig bearbetad med kapacitetsskala
Diameter (engelska) Yttre 5 tum
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Graduation Range 250 till 1000 ml
Examen 50 mL
Höjd (engelska) 8,38 tum.
Höjd (metrisk) 21.3 cm
Antal positioner 1
Skrivyta Matt finish keramisk emaljmärkning
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Smal
Diameter (metrisk) Yttre 128 mm
Stängningsstorlek 9