Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor med smal mun i glas
Produktkod. 15426143 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15426143
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lång, avsmalnande ytterkontur minimerar flisning
Fisherbrand™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor med smal mun är användbara för att mäta och blanda lösningar där en hög grad av noggrannhet inte är nödvändig. Lång, avsmalnande ytterkontur minimerar flisning.
  • Reinforced top tooled with a rounded finish
  • Thick-walled body
  • White ceramic enamel marking spot
Uppfyllande
Designad med ASTM™ Specifikation E1404 Typ 1, Klass 1 krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Rubber
Beskrivning Top style: Heavy duty tooled with capacity scale
Diameter (engelska) Yttre 3.2 in.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilicate Glass
Graduation Range 50 to 225 mL (in 25mL incr.)
Höjd (engelska) 5.11 in.
Höjd (metrisk) 13 cm
Antal positioner 1
Skrivyta Matte Finish Ceramic Enamel Marking
Disponibel Reusable
Mun stil Narrow
Diameter (metrisk) Yttre 82 mm
Stängningsstorlek 6