Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor med smal mun i glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Fisherbrand™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor med smal mun är användbara för att mäta och blanda lösningar där en hög grad av noggrannhet inte är nödvändig. Lång, avsmalnande ytterkontur minimerar flisning.
- Reinforced top tooled with a rounded finish
- Thick-walled body
- White ceramic enamel marking spot
Uppfyllande
Designad med ASTM™ Specifikation E1404 Typ 1, Klass 1 krav
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Rubber |
| Beskrivning | Top style: Heavy duty tooled with capacity scale |
| Diameter (engelska) Yttre | 15.55 in. |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graduation Range | 1500 to 6000 mL |
| Examen | 500 mL |
| Höjd (engelska) | 15.55 in. |
| Höjd (metrisk) | 39.5 cm |
| Antal positioner | 1 |
| Visa mer |