Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor med smal mun i glas
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Fisherbrand™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor med smal mun är användbara för att mäta och blanda lösningar där en hög grad av noggrannhet inte är nödvändig. Lång, avsmalnande ytterkontur minimerar flisning.
- Förstärkt topp bearbetad med en rundad finish
- Tjockväggig kropp
- Vit keramisk emaljmarkeringsfläck
Uppfyllande
Designad med ASTM™ Specifikation E1404 Typ 1, Klass 1 krav
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Gummi |
| Beskrivning | Toppstil: Kraftig bearbetad med kapacitetsskala |
| Diameter (engelska) Yttre | 8,18 tum. |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Material | Borsilikatglas |
| Graduation Range | 1000 till 4000 ml |
| Examen | 250 mL |
| Höjd (engelska) | 13,97 tum. |
| Höjd (metrisk) | 35.5 cm |
| Antal positioner | 1 |
| Visa mer |