Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor med smal mun i glas
Produktkod. 15476133 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15476133 25 mL Paket med 12
11980707 125 mL Paket med 12
15406143 125 mL Paket med 12
15496133 50 mL Paket med 12
15446143 1000 mL Paket med 6
11930717 1000 mL Paket med 6
15436143 500 mL Paket med 6
15426143 250 mL Paket med 12
15456143 2000 mL Paket med 4
15466143 4 L Varje
15439113 6 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15476133
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lång, avsmalnande ytterkontur minimerar flisning
Fisherbrand™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor med smal mun är användbara för att mäta och blanda lösningar där en hög grad av noggrannhet inte är nödvändig. Lång, avsmalnande ytterkontur minimerar flisning.
  • Förstärkt topp bearbetad med en rundad finish
  • Tjockväggig kropp
  • Vit keramisk emaljmarkeringsfläck
Uppfyllande
Designad med ASTM™ Specifikation E1404 Typ 1, Klass 1 krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Gummi
Beskrivning Toppstil: Kraftig bearbetad med kapacitetsskala
Diameter (engelska) Yttre 1,53 tum.
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas
Graduation Range 10 till 25 ml
Examen 5 mL
Höjd (engelska) 2,55 tum.
Höjd (metrisk) 6.5 cm
Antal positioner 1
Skrivyta Matt finish keramisk emaljmärkning
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Smal
Diameter (metrisk) Yttre 3.9 cm
Stängningsstorlek 0