Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor med smal mun i glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Description
Fisherbrand™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor med smal mun är användbara för att mäta och blanda lösningar där en hög grad av noggrannhet inte är nödvändig. Lång, avsmalnande ytterkontur minimerar flisning.
- Förstärkt topp bearbetad med en rundad finish
- Tjockväggig kropp
- Vit keramisk emaljmarkeringsfläck
Compliance
Designad med ASTM™ Specifikation E1404 Typ 1, Klass 1 krav
Specifications
Specifications
| Stängningsmaterial | Gummi |
| Beskrivning | Toppstil: Kraftig bearbetad med kapacitetsskala |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,53 tum. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Graduation Range | 10 till 25 ml |
| Examen | 5 mL |
| Höjd (engelska) | 2,55 tum. |
| Höjd (metrisk) | 6.5 cm |
| Antal positioner | 1 |
| Show More |