Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara glasrör med fenoliska skruvlock
Produktkod. 16258831
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm
20 mm
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
Trådstorlek:
15-415
18-415
Kapacitet (metrisk):
16 ml
30 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Trådstorlek Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16258831 20 mm 150 mm 18-415 30 ml -
15214385 16 mm 125 mm 15-415 16 ml Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16258831
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fenolskruvlock med vit gummifoder
  • Borosilikatglas av hög kvalitet
  • Markeringsplats
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Förpackad i krympförpackade, luddfria brickor
Specifikationer
Stängningsmaterial Fenol
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
För användning med Lämplig för vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning
Etiketttyp Markeringspunkt
Liner material Gummi
Trådstorlek 18-415
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 20 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Återanvändbart glasrör
Bottenform Rund