Läs mer
Fisherbrand™ Återanvändbara polyeten dippers
Produktkod. p-166335 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metriskt) handtag:
1,8 m
Längd (engelska) Handtag:
6 fot
Produktkod. 16572440
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
500mL bägare med långa handtag för att ta ut prover från stora tankar.
  • Lätt, slitstark polyeten
  • Graderad bägare har dubbla hällpipar för enkel vänster- eller högerhänt användning
  • Handtaget har en“ lättgrepp” slut för säker hantering under ogynnsamma förhållanden
Beställningsinfo
Ytterligare dipper storlekar tillgängliga. För att beställa, kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) För att ta prover från stora tankar
Mått (L x B x H) 78,5 x 5 x 4,25 tum. (199,4 x 12,7 x 10,79 cm)
Höjd (engelska) 4,25 tum
Höjd (metrisk) 10.79 cm
Längd (engelska) 78,5 tum
Längd (engelska) Handtag 6 fot
Längd (metrisk) 199.4 cm
Längd (metriskt) handtag 1,8 m
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 cm