Läs mer
Fisherbrand™ RNase-fria engångspelletstötar
Produktkod. 13236679 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
Med rör
Utan rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
13236679 Utan rör Paket med 100
16339635 Med rör Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13236679
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Individuellt inslagna för att säkerställa renhet
  • RNase, DNase och Pyrogen-fri
  • Volym: 1,5 ml
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 0,05 oz.
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Material Polypropen
Produkttyp Pellet Pestle
Disponibel Engångsbruk
Längd (engelska) 2,75 tum
Dnase Free Ja
Inkluderar Utan rör
Längd (metrisk) 70mm