Läs mer
Bel-Art™ Runda Blyringar Med Vikem™ Vinylbeläggning
Produktkod. 11377174
Change view
Höjd (metrisk):
15,9 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
11377174 15,9 mm
1 options
Produktkod. 11377174 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F183070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00 SEK
    354.19 SEK / Paket med 1
    Save 110.81 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Skyddar och stabiliserar dyrt glas. Blyringar är säkra att använda med ömtåliga laboratorieglas.
  • Stabilisera glasvaror nedsänkta i vattenbad
  • Minska flytande, brott och kemikaliespill
  • Kemikaliebeständig
  • Kommer inte att repa flaskor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klarröd
Håller Kolvar (250 till 1000 ml)
Material Leda
Positioner 1
Form Ringa
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 250 till 1000 ml kolv
Längd (metrisk) 89 mm
Diameter (engelska) Inre 2 tum
Diameter (engelska) Yttre 3,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 8.9 cm
Vikt (engelska) 1 lb.
Vikt (metrisk) 454 g
Produkttyp Blyring
Diameter (metrisk) Inre 5.1 cm
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 15,9 mm
Bredd (metrisk) 89 mm