Läs mer
Fisherbrand™ Runda omrörarstänger med avtagbar vridring
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
25,4 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
Längd (engelska):
1 tum
Diameter (engelska):
0,31 tum.
Beskrivning
Omrörarstänger har mångfacetterade ytor med polygon som ger turbulens i förhållande till cylindriska stänger av liknande jämn storlek.
- Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
- Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008 anläggning, som verifierats av SGS certifiering
- Autoklavsäkert
- Liten avtagbar pivotring i mitten bidrar till deras mångsidighet
- Pivotring minimerar kontaktytan mellan stången och kärlet
- Ring minskar också friktionen och skadan av plastbehållare
- Ingen pivotring ingår på de två minsta storlekarna, Cat. nr 14-512-140 och -141
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008 |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE belagd Alnico |
| Diameter (engelska) | 0,31 tum. |
| Längd (engelska) | 1 tum |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 25,4 mm |
| Material | Alnico magnet, PTFE |
| Visa mer |