Läs mer
Fisherbrand™ Runda omrörarstänger med avtagbar vridring
Produktkod. p-317329 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
25,4 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
Längd (engelska):
1 tum
Diameter (engelska):
0,31 tum.
Produktkod. 15525604
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörarstänger har mångfacetterade ytor med polygon som ger turbulens i förhållande till cylindriska stänger av liknande jämn storlek.
  • Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
  • Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008 anläggning, som verifierats av SGS certifiering
  • Autoklavsäkert
  • Liten avtagbar pivotring i mitten bidrar till deras mångsidighet
  • Pivotring minimerar kontaktytan mellan stången och kärlet
  • Ring minskar också friktionen och skadan av plastbehållare
  • Ingen pivotring ingår på de två minsta storlekarna, Cat. nr 14-512-140 och -141
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Färg Vitt
Beskrivning PTFE belagd Alnico
Diameter (engelska) 0,31 tum.
Längd (engelska) 1 tum
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 25,4 mm
Material Alnico magnet, PTFE
Kvantitet 1
Form Sfär
Typ Omrörningsbar