Läs mer
Fisherbrand™ Rubber-Lined Plastic Caps
Produktkod. p-2664282 Handla allt Fisherbrand Produkter
Halsfinish:
22-400
38-400
58-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Paket med 576
Produktkod. 11728709
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Resilient, resistant to moisture vapor
  • Black, rubber-lined caps Autoclavable
  • Packaged in 12 packs
Specifikationer
Färg Black
Beskrivning Screw cap
Material Plastic
Längd (metrisk) 80 mm
nr per ärende 576 Cs.
Kvantitet 576/PK.
Liner material Rubber
Halsfinish 22-400
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Produkttyp Screw Cap
För användning med (utrustning) Bottle
Autoklaveringsbar Autoclavable