Läs mer
Fisherbrand™ Safety Bulb Pipettfyllare
Produktkod. 11779165 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
3 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11779165 3 Pk. Paket med 3
1 options
Produktkod. 11779165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.03 SEK
    161.07 SEK / Paket med 3
    Save 355.96 SEK
    68% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Fyll valfri pipett i standardstorlek utan risk för sprickor eller flisor. Fisherbrand™ Safety Bulb Pipet Filler använder ett ABS-fäste med en silikonadapter som tätar runt pipetter utan att vrida sig. Levereras med ett elastiskt band för bekväm upphängning på flaskor eller handled.
Använder ett ABS-fäste med en silikonadapter som tätar runt pipetter utan att vrida sig. Inkluderar ett elastiskt band för bekväm upphängning på flaskor eller handleder. Låter dig fylla vilken pipa som helst i standardstorlek utan risk för sprickor eller flisningar.
  • Pipett kommer inte i kontakt med hårdplast, vilket minskar risken för sprickbildning och flisning
  • 15 mL kapacitet, 106 mm L x 41 mm OD (4,5 till 6,5 mm håldia.)
  • Elastiskt band för att hänga på reagensflaska eller handled
  • Filler passar standardpipetter
Specifikationer
Kompatibla tips 4,5 till 6,5 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Röd
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipett
Typ av grepp Rund
Material Naturgummi, ABS
Modell Bulb
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipettfyllare
Volym (metrisk) 15 mL
För användning med (utrustning) Pipetter i standardstorlek
Inkluderar Praktiskt elastiskt band för att hänga på handleden eller reagensflaska
Kvantitet 3 Pk.
Längd (engelska) 4,21 tum.
Längd (metrisk) 107 mm
Diameter (engelska) Öppning 0,2 till 0,3 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1,6 tum.
Diameter (metrisk) öppning 4,5 till 6,5 mm
Diameter (metrisk) Yttre 41 mm