Läs mer
Fisherbrand™ Sav-It™ Rörförslutningar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15364719 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Klart
Storlek (metrisk):
12 till 13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Färg Storlek (metrisk) unitSize
15364719 Klart 12 till 13 mm Paket med 1000
1 options
Produktkod. 15364719
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fasta, läckagesäkra tätningar skyddar personal och prover
  • Enhandsansökan
  • Kan punkteras för provtagning med genomgående lock via instrumenteringssystem med slutna rör
  • Kommer inte att störa de vanligaste metoderna för kemi, koagulation och läkemedelsövervakning
  • Passa provrör, centrifugrör, specialrör och evakuerade blodprovsrör
  • Direkt provtagning via locket via instrumenteringssystem med slutna rör
  • Kommer inte att spricka eller falla av
  • Håll fast under de mest rigorösa procedurerna inklusive omrörning, centrifugering, kylning och frysning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Elastomer sampolymer
Färg Klart
Storlek (engelska) 0,47 till 0,51 tum.
Storlek (metrisk) 12 till 13 mm
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Provrör, centrifugrör, specialrör, evakuerade blodprovsrör