Specifikationer
| Form | Pointed End, Blunt End |
| Produkttyp | Scoopula™ |
| För användning med (applikation) | Minimizes spilling in handling small amounts of material, dig out materials, core and stir easily |
| Längd (engelska) | 6 in. |
| Inkluderar | One pointed end and one blunt end |
| Material | Stainless Steel |
| Längd (metrisk) | 15 cm |