Läs mer
Fisherbrand™ Skruvlock för engångsglasrör
Produktkod. 12337279 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Svart
Stängningsstorlek:
13-415
15-415
18-415
Material:
Fenol
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Stängningsstorlek Material Förpackningsstorlek
12337279 Svart 15-415 Fenol Paket med 1000
11547133 Svart 13-415 Fenol Paket med 1000
11567133 Svart 18-415 Fenol Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12337279
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fenolhöljen har inlimmade gummifoder
  • Autoklaveringsbar
  • Polypropenlock är linerless
Specifikationer
Stängningsstorlek 15-415
Liner material Gummi
Försteriliserad Nej
Produkttyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Fenol
Färg Svart
Spetsmaterial Gummi
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 14-959-35A, 14-959-35B, 14-959-35AA