Beskrivning
All-purpose —fastnar till och med på plast under autoklavering
- Fastnar på glas, plast, papper och trä från -23° till +121 °C (-9° till +250 °F)
- Speciellt lämpad för användning i autoklav, kylskåp, djupfrys, sterilisator och inkubator
- Markeras enkelt med penna, penna, kulspets och de flesta tuschmarkörer
- Tar bort utan rester
- Olje-, vatten- och syrabeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Självhäftande |
| Färg | Vitt |
| Formatera | Tejpa |
| Produkttyp | Självhäftande etiketttejp |
| För användning med (applikation) | Autoklav, Kyl/frys, Sterilisator, Inkubator |
| Inkluderar | Endast etiketttejp |
| Kvantitet | 1 st |
| Temperaturområde (engelska) | -9 till 250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -23 °C till +121 °C |
| Mått (L x B) | 60 yd. x 1 tum |
| Visa mer |