Learn More
Fisherbrand™ Självhäftande etiketttejp
GREENER_CHOICE
Product Code. 17867291 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Längd (engelska):
14 yd.
60 yd.
Bredd (engelska):
0,5 tum
0,75 tum
1 tum
1,5 tum
2 tum
Inkluderar:
Endast etiketttejp
Tejp och dispenser
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Längd (engelska) Bredd (engelska) Inkluderar
17867291 14 yd. 2 tum Endast etiketttejp
17827291 14 yd. 0,5 tum Tejp och dispenser
17837291 14 yd. 0,75 tum Tejp och dispenser
17817291 60 yd. 1 tum Endast etiketttejp
17857291 14 yd. 1,5 tum Endast etiketttejp
17847291 14 yd. 1 tum Endast etiketttejp
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17867291
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
All-purpose —fastnar till och med på plast under autoklavering.
All-purpose —fastnar till och med på plast under autoklavering
  • Fastnar på glas, plast, papper och trä från -23° till +121 °C (-9° till +250 °F)
  • Speciellt lämpad för användning i autoklav, kylskåp, djupfrys, sterilisator och inkubator
  • Markeras enkelt med penna, penna, kulspets och de flesta tuschmarkörer
  • Tar bort utan rester
  • Olje-, vatten- och syrabeständig
Specifications
Typ av lim Självhäftande
Färg Vitt
Formatera Tejpa
Produkttyp Självhäftande etiketttejp
För användning med (applikation) Autoklav, Kyl/frys, Sterilisator, Inkubator
Inkluderar Endast etiketttejp
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -9 till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) -23 °C till +121 °C
Mått (LxB) 14 yd. x 2 tum.
Längd (engelska) 14 yd.
Längd (metrisk) 13 m
Bredd (engelska) 2 tum
Diameter (engelska) 1 tum ID