Description
Använd dessa vita etiketter på en mängd olika ytor. Fisherbrand™ Självhäftande etiketter är avtagbara och tryckkänsliga. Idealisk för ett brett utbud av märkningstillämpningar.
- Självhäftande etiketter
- Håll dig på de flesta ytor utan att fukta
- Markeras enkelt med penna, kulspetspenna eller tusch
Order Info
Blå kantetiketter i rulle om 1200; röda kantetiketter i dispenserlådan; enkla vita etiketter på ark.
Specifications
Specifications
| Typ av lim | Självhäftande |
| Färg | Vitt, Rött |
| Formatera | Märka |
| Material | papper |
| Produkttyp | Självhäftande etikett |
| För användning med (applikation) | Allmänt syfte |
| Kvantitet | 900:-/kartong |
| Mått (L x B) | 1,25 tum x 1 tum |
| Längd (engelska) | 1,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 3.2 cm |
| Show More |