Läs mer
Fisherbrand™ Shakerflaskor
Produktkod. 11705253 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Bottenform:
Snopen
Vanlig
Förslutningstyp:
Ej ventilerad
Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 11705253
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska risken för korskontaminering.
  • Ickepyrogena och icke-cytotoxiska
  • Klar, slitstark polykarbonat med ingjutna graderingar
  • Polypropenförslutning med 0,22 μm PTFE-por
  • Individuellt förpackad för enkel förvaring och hantering
  • Vanlig botten för användning på bänkskiva eller förbryllad botten för användning av shakerbord
  • Ventilerad eller icke-ventilerad skruvförslutning EJ autoklaverbar
  • Autoklaverbar kolv
  • Sterila
Certifikat
Certifierad steril vid 10 -6 SAL USP Klass VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) För suspensionscellodling, mediaberedning och förvaring
Inkluderar 0,22 μm PTFE-por
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Klass Klass VI
Bottenform Vanlig
Förslutningstyp Ej ventilerad