Läs mer
Fisherbrand™ Shakerflaskor
Produktkod. 11765253 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Bottenform:
Snopen
Vanlig
Förslutningstyp:
Ej ventilerad
Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bottenform Förslutningstyp Förpackningsstorlek
11765253 250 mL Vanlig Ventilerad Paket med 12
11735373 125 mL Vanlig Ventilerad Paket med 24
11735263 125 mL Vanlig Ej ventilerad Paket med 24
11755263 125 mL Snopen Ventilerad Paket med 24
11725253 250 mL Vanlig Ej ventilerad Paket med 12
11735253 250 mL Snopen Ventilerad Paket med 12
11725263 500 mL Vanlig Ventilerad Paket med 12
11785253 500 mL Vanlig Ej ventilerad Paket med 12
11705263 500 mL Snopen Ventilerad Paket med 12
11755253 1000 mL Vanlig Ventilerad Paket med 6
11705253 1000 mL Vanlig Ej ventilerad Paket med 6
11715253 1000 mL Snopen Ventilerad Paket med 6
11775263 2000 mL Vanlig Ventilerad Paket med 4
11725373 2000 mL Snopen Ventilerad Paket med 4
11765373 2800 mL Vanlig Ventilerad Paket med 4
11775373 2800 mL Snopen Ventilerad Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 11765253
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minska risken för korskontaminering.
  • Ickepyrogena och icke-cytotoxiska
  • Klar, slitstark polykarbonat med ingjutna graderingar
  • Polypropenförslutning med 0,22 μm PTFE-por
  • Individuellt förpackad för enkel förvaring och hantering
  • Vanlig botten för användning på bänkskiva eller förbryllad botten för användning av shakerbord
  • Ventilerad eller icke-ventilerad skruvförslutning EJ autoklaverbar
  • Autoklaverbar kolv
  • Sterila
Certifikat
Certifierad steril vid 10 -6 SAL USP Klass VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) För suspensionscellodling, mediaberedning och förvaring
Inkluderar 0,22 μm PTFE-por
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Klass Klass VI
Bottenform Vanlig
Förslutningstyp Ventilerad