Läs mer
Fisherbrand™ Silikon infällda septumproppar
Produktkod. 11542503 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
13,75 till 14,25 mm
14,50 till 15,50 mm
20.00 till 21.00 mm
9,22 till 9,75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11542503
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ogiftiga och autoklaverbara försänkta septumproppar är utvändigt tandade för att skapa en effektiv inre tätning
  • Elliptisk fläns för effektiv borttagning av proppen från öppningen
  • Lätt att sticka hål med en injektionsnål
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 9,22 till 9,75 mm
För användning med (applikation) Ogiftiga och autoklaverbara försänkta septumproppar är utvändigt tandade för att skapa en effektiv inre tätning
För användning med (utrustning) För 9,22 till 9,75 mm ID-behållare
Färg Genomskinligt
Material Silikon
Produkttyp Septumstoppare