Läs mer
Fisherbrand™ Silikon infällda septumproppar
Produktkod. 11562503 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
13,75 till 14,25 mm
14,50 till 15,50 mm
20.00 till 21.00 mm
9,22 till 9,75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11562503 14,50 till 15,50 mm Paket med 10
11542503 9,22 till 9,75 mm Paket med 10
11552503 13,75 till 14,25 mm Paket med 10
11572503 20.00 till 21.00 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11562503
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ogiftiga och autoklaverbara försänkta septumproppar är utvändigt tandade för att skapa en effektiv inre tätning
  • Elliptisk fläns för effektiv borttagning av proppen från öppningen
  • Lätt att sticka hål med en injektionsnål
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 14,50 till 15,50 mm
För användning med (applikation) Ogiftiga och autoklaverbara försänkta septumproppar är utvändigt tandade för att skapa en effektiv inre tätning
För användning med (utrustning) För behållare med 14,5 till 15,5 mm ID
Storlek 1
Färg Genomskinligt
Material Silikon
Produkttyp Septumstoppare
Stopparnummer 1