Läs mer
LevGo™ Inokuleringsval
Produktkod. 15306568
Höjd (metrisk):
32,5 mm
32,51 mm
63,5 mm
152,4 mm
Storlek:
Betydande
Mini
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 1600
Paket med 2000
Paket med 500
Produktkod. 15306568
Brand: LevGo™ 18250SP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Isolera enskilda kolonier med plockar tillverkade av vit björkträ. LevGo™ Inokulationsplockar är naturligt biologiskt nedbrytbara och engångsbruk, men är också autoklaverbara och lämpliga för kontakt med livsmedel.
  • Finns i tre längder och två nålstorlekar för att passa ett brett spektrum av applikationsbehov.
  • Naturligt biologiskt nedbrytbar, tillverkad av 100% USA-odlat vit björkträ
  • Tillverkad i en FDA-registrerad fabrik och uppfyller FDA-standarder för kontakt med livsmedel
  • Finns i semi- eller nålspetsstilar för känsliga operationer
  • Autoklaveringsbar
  • Disponibel
Specifikationer
Material Vit björkträ
Storlek Standard
Produkttyp Träplocka
Kvantitet 1500 Pk.
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Höjd (metrisk) 63,5 mm
Höjd (engelska) 2,5 tum